Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 136mm
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
Marca:  Fisherbrand™ FB71239
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11842463
  • 81.10€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
Cartón
Caja criogénica
136 x 136 mm
136 mm
136 mm
0,8 kg
Amarillo
Cuadrada
10 Paq.
136 x 136 x 100 mm
136 mm
100 mm
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 136mm > Color: Amarillo; dimensiones (L x An x Al): 136 x 136 x 100 mm