Learn More
Wesbart™ Criocajas de cartón
Descripción
- Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
- Dividers are available in different diameters.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cardboard Box with Dividers |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Cryo Box |
| Admite | 100 viales criogénicos de 1 a 2 mL |
| Incluye | Grid Divider |
| Esterilidad | No estéril |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 50 mm |
| Mostrar más |