Learn More
Tenak™ Cajas criogénicas de cartón sin divisor
Ahorre espacio en el laboratorio con la criocaja de cartón Tenak™Origami. La caja consta de una tapa y una base con instrucciones para crear una criocaja cuadrada estable y de alta calidad.
161.00€ - 215.00€
Especificaciones
Material | Cartón |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Tipo | Caja criogénica |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11571795
|
Tenak™
TE22820 |
50 mm | Divisor de 10 × 10 | ||||||
11561795
|
Tenak™
TE22810 |
52 mm | Sin divisor | ||||||
11581795
|
Tenak™
TE22825 |
50 mm | Divisor de 9 × 9 | ||||||
Descripción
- Ahorro de espacio en el laboratorio
- La caja de 134 × 134 mm encaja en todos los sistemas de gradilla de almacenamiento
- Paquetes de 100 unidades
Especificaciones
Cartón | |
Cuadrada | |
Caja criogénica | |
100/paq. |