Learn More
Tenak™ Criocajas de cartón
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Incluye:
Divisor de 10 x 10
Divisor de 9 x 9
Divisores
Separadores
missing translation for 'unitSize'
36 PCS
paquete de 36
Descrizione
- Cartón
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
- Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Specifica
Specifica
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico de líquidos |
| Incluye | Divisores |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 32 mm |
| Longitud (métrico) | 136 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto