Learn More
Tenak™ Criocajas de cartón
Código de producto. 15270554 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Incluye:
Divisor de 10 x 10
Divisor de 9 x 9
Divisores
Separadores
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Código de producto. 15270554
Marca: Tenak™ TE22230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cajas criogénicas de cartón Tenak™ se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro. Estas cajas enormemente flexibles, disponibles en varios colores, se pueden utilizar para recipientes de laboratorio de mayor tamaño al quitar la rejilla.
  • Cartón
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
  • Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento criogénico de líquidos
Incluye Divisor de 9 x 9
Cantidad 36/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 52 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 52 mm
Peso (métrico) 3,38 kg