Description
- Cartón
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
- Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico de líquidos |
| Incluye | Separadores |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 75 x 75 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Show More |