Learn More
Tenak™ Criocajas de cartón
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Incluye:
Divisor de 10 x 10
Divisor de 9 x 9
Divisores
Separadores
Pakningsstørrelse:
36 PCS
paquete de 36
Beskrivelse
- Cartón
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
- Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico de líquidos |
| Incluye | Divisor de 9 x 9 |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 130 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion