Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja.Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca: Ratiolab™ 5120170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
10 | |
Insertos de rejilla | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
136mm | |
10 x 10 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
30mm | |
136mm |
Título del producto
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón > Matriz: 10 x 10; altura: 30 mm; anchura: 30mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido