Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja.Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Brand: Ratiolab™ 5120131
Additional Details : Peso : 0.13500kg
Description
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Specifications
10 | |
Insertos de rejilla | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
136mm | |
6 x 6 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
25mm | |
136mm |