Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca:  Ratiolab™ 5120125
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15129804
  • 19.40€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
10
Insertos de rejilla
Tubos de almacenamiento de muestras
133 mm
5 x 5
Cartón
Almacenamiento de muestras
30 mm
133 mm