Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca: Fisherbrand™ CRY-OFF-835C
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
Especificaciones
10 Paquetes | |
Insertos para caja criogénica | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
133 mm | |
9 x 9 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
75 mm | |
133 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm > Diámetro del tubo: 11,5mm; altura: 30mm; Formato: 133 x 133 mm; Rejilla: 9 x 9
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido