Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca:  Fisherbrand™ FB71330
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10465703
  • 88.20€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Especificaciones
10 Paquetes
Insertos de rejilla
Tubos de almacenamiento de muestras
136 mm
4 x 4
Cartón
Almacenamiento de muestras
65 mm
136 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm > Diámetro del tubo: 28,5mm; altura: 65mm; Formato: 136 x 136mm