Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca: Fisherbrand™ FB71339
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
Especificaciones
10 Paquetes | |
Insertos de rejilla | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
136 mm | |
16 x 16 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
65 mm | |
136 mm |
Cryo Boxes.pdf
Tamaño : 182.6 kB
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm > Rejilla: 16 x 16; altura: 65mm; ancho: 136mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido