Learn More
Labcon™ Cardboard Racks for Centrifuge Tubes
25-place racks for conical centrifuge tubes.
528.00€ - 600.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
---|---|
matriz, red, conjunto | 4 x 5 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Material | Cartón |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17517886
|
Labcon™
2751-500-000-9 |
17 mm | Tubos para centrífuga de 15 ml Labcon™ |
600.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17527886
|
Labcon™
2752-500-000-9 |
29 mm | Tubos para centrífuga Labcon™ de 50 ml |
528.00€
paquete de 225 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed to hold Labcon™ 15 or 50 mL conical centrifuge tubes (may fit other brands)
- Includes numbered wells
- Viewport cut into the cardboard that allows user to the bottoms of the tubes
- Replaces disposable polystyrene foam racks
- Made of recyclable cardboard
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
No esterilizable en autoclave | |
Cartón | |
Rectángulo | |
No estéril |
4 x 5 | |
Blanco | |
25 posiciones | |
Sí |