missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cardiac Troponin I Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1D5D6, Proteintech

Código de producto. p-7212994 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16878195 20 μL 20 microlitros
16868195 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16878195

Marca: Proteintech 663761IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody is specific to cTnI, but not cross-react with skeletal TnI.

Cardiac Troponin I (Cardiac-specific troponin I, TnI, Troponin I) is an integral inhibitory protein in cardiac muscle that exists as part of a complex with troponin C (TnC) and troponin T (TnT). The TnT subunit of troponin binds to tropomyosin-t form, a troponin-tropomyosin complex, anchored in place by the binding of TnI to actin, within muscle thin filaments. Structural change resulting from the binding of calcium to specific sites on the regulatory TnC subunit, releases the inhibitory region of TnI from actin, anabling the attachment of the molecular motor protein myosin, allowing for muscle contraction and hence movement. The measurements of blood TnI and TnT levels is an important diagnostics indicator of heart muscle damage, and can be used to differentiate between angina and myocardial infarction in patients with chest pains. Cardiac Troponin I has also been shown to inhibit angiogenesis in vivo and in vitro. Mutations in the Cardiac Troponin I gene cause familial hypertrophic cardiomyopathy type 7 (CMH7) and familial restrictive cardiomyopathy (RCM).

Especificaciones

Antígeno Cardiac Troponin I
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1D5D6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TNNI3
N.º de referencia del gen P19429, P23693, P48787
Alias de gen Cardiac troponin I, CMD2A, CMH7, cTnI, RCM1, TNNC1, TNNI3, troponin I type 3 (cardiac), Troponin I, cardiac muscle
Símbolos de los genes TNNI3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cardiac Troponin I Fusion Protein Ag16758
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21954, 29248, 7137
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.