Learn More
Carfilzomib, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:100 mg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carfilzomib |
CAS | 868540-17-4 |
Cantidad | 100 mg |
Punto de fusión | De 207 °C a 210 °C |
Fórmula molecular | C40 H57 N5 O7 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 712.92 |
Número MDL | MFCD11040997 |
Forma física | Polvo cristalino |
Color | De color blanco a casi blanco |
Pureza | ≥ 97,5% |