Learn More
Cargille Aceite de inmersión
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 8036/1 |
---|---|
Índice de refracción | 1.5150 ±0.0002 |
Descripción
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
- Formulado para ofrecer un índice de refracción de 1.5150 ± 0.0002 para línea D a 23 °C (73 °F)
- No se seca, por lo que el índice no cambiará cuando se exponga al aire
- No contiene compuestos de bifenilo policlorado (PCB)
- Conforme con las especificaciones ISO 8036/1
- Estándar para todo tipo de microscopía de inmersión en aceite
- El aceite de tipo A tiene baja viscosidad y fluorescencia
- El tipo B es un aceite de alta viscosidad utilizado en microscopía biomédica
- El tipo NVH es un aceite de alta viscosidad que cumple los requisitos para instrumentos horizontales, invertidos e inclinados y equipos de proyección
- El tipo FF es prácticamente no fluorescente
- El tipo DF es un aceite de muy baja fluorescencia para microscopía de fluorescencia con resolución muy alta
Especificaciones
ISO 8036/1 | |
1.5150 ±0.0002 |