Learn More
Pohli™ Caja de cartón de carga
Descripción
- Caja de carga marrón adecuada para Super FSP (03048176) de 25 l
- Con solapas y corte
- Con tira de extracción como embalaje a prueba de manipulación
- Con impresión Pohli, incluido el campo de etiqueta para la información del producto
- Dimensiones (An × P × Al): 448 x 448 x 688mm
- 1,700 g/unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Embalaje SUPER FSP 03048176 |
| Color | Marrón |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 448 x 448 x 688 mm |
| Peso (métrico) | 1,7 kg |
| Material | Cartón |