Learn More
Carl Zeiss™ Bombilla halógena de filamento rectangular de 100 W
Descripción
- 12 voltios, 100 vatios
- Para uso en lámparas halógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bombilla para microscopio |
| Para utilizar con (equipo) | WL universal estándar, fotomikroskop III, IM 35, CIM 405, Axiom en UEM, soporte de ACM U en la carcasa de la lámpara 100/250, carcasa de la lámpara Axioplan (1986) 100 n.º 467259-9901/447215 |
| Forma | Rectangulares |
| Tensión | 12 V |
| Vataje | 100 w |