Learn More
Carl Zeiss™ Aceite de inmersión Immersol™
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificaciones/conformidad:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Cantidad:
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco
Lubricador
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ML
250 ml
500 ml
cada uno
Descripción
Aumenta la capacidad de resolución del microscopio. Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1,518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
- Aceite de inmersión sin burbujas
- Adecuado para objetivos de inmersión en aceite de Carl Zeiss
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Immersol 518 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8036-1 |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 mL |
| Índice de refracción | 1,518 |