Learn More
Carl Zeiss™ Aceite de inmersión Immersol™
Código de producto. 13405948
Change view
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificaciones/conformidad:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Cantidad:
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco
Lubricador
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ML
250 ml
500 ml
cada uno
Código de producto. Tipo Certificaciones/conformidad Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
13405948 Immersol 518 N ISO 8036-1 250 mL Frasco 250 ml
10389092 Immersol 518 N ISO 8036-1 500 mL Frasco 500 ml
10247272 Immersol 518 N ISO 8036-1 100 mL Frasco cada uno
10539438 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 20 mL Lubricador 20 ML
10690586 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 mL Frasco 100 ml
10418653 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 mL Lubricador cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13405948
Brand: Carl Zeiss™ 0000001111808
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Aumenta la potencia de resolución de un microscopio. El aceite de inmersión Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1.518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
Aumenta la capacidad de resolución del microscopio. Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1,518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
  • Aceite de inmersión sin burbujas
  • Adecuado para objetivos de inmersión en aceite de Carl Zeiss
Specifications
Tipo Immersol 518 N
Certificaciones/conformidad ISO 8036-1
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 250 mL
Índice de refracción 1.518
compliance-icons
Product Identifier
  • Immersol 518 N
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene