Learn More
Zeiss™ Bombilla de repuesto para microscopio Invertoskop™
Click to view available options
Tipo:
Bombilla halógena
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Bombilla halógena
- 12 V 35 W
- Para microscopio Invertoskop 40C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bombilla halógena |
| Para utilizar con (equipo) | Zeiss Invertoskop 40C, Axio Observer.A1, A1m, D1, Z1, Axiovert™ 200, 200M, 200MMAT, 200MAT, 25CA, 40C, 40CFL, 40MAT y 40MAT (W0,8) |
| Incluye | Microscopio |
| Tensión | 12 V |
| Vataje | 35 w |