Learn More
Carl Zeiss™ Retículos de oculares para microscopio
Click to view available options
Tipo:
Micrómetro de línea cruzada
Micrómetro de red
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Retículos de oculares para microscopio
- Para uso con Stemi™ 1000, 2000 y 2000C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Micrómetro de línea cruzada |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Micrómetro |
| Longitud (imperial) | 0,39 in |
| Longitud (métrico) | 10 mm |