missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Soportes y componentes de estereomicroscopio
Accesorios para microscopios Zeiss
Marca: Zeiss™ 455104-0000-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Altura: 260 mm
- Incluye placa de soporte, placa de contraste de plástico, 2 pinzas para platina
Especificaciones
Soporte S | |
10,2 in | |
Placa de soporte, placa de contraste de plástico, 2 pinzas para platina |
Estereomicroscopio Carl Zeiss™ | |
260 mm |