Learn More
(-)-Carveol, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Description
It is a terpene that inhibits mammary carcinogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un terpeno que inhibe la carcinogénesis mamaria.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Soluble en alcohol, etanol y DMSO.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Es un terpeno que inhibe la carcinogénesis mamaria.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Soluble en alcohol, etanol y DMSO.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | (-)-Carveol |
Nombre de nota | mixture of isomers |
Densidad | 0.96 |
Punto de ebullición | 227°C |
Temperatura de inflamación | 98°C (209°F) |
Índice de refracción | 1.496 |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 6269416 |
Información de solubilidad | Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.24 |
Show More |