Learn More
(-)-Óxido de cariofileno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 10217190
Marca: Thermo Scientific Acros 325080100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1139-30-6 | C15H24O | 220.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1139-30-6
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Número MDL MFCD00134216
Clave InChI NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Sinónimo caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
PubChem CID 1742210
ChEBI CHEBI:67818
SMILES CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Caryophyllene oxide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 62°C
Color Blanco
Densidad 0.9600g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4956
Cantidad 10 g
Beilstein 17, IV, 392
Gravedad específica 0.96
Rotación específica -55
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Caryophyllene oxide
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (-)-Caryophyllene oxide