Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad CAS
La pala de microfibra lavable está tratada para repeler todo tipo de suciedad, gérmenes y bacterias. Un zapato muy transpirable y cómodo para todo el día. Las suelas de retorno de energía evitan la fatiga y mantienen al usuario descansado, alerta, con los pies seguros y estables incluso en caso de producirse un vertido.
115.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Blanco |
Diseñar | CAS |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958661
|
Emma Safety Footwear
MM52054035 |
35 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968661
|
Emma Safety Footwear
MM52054036 |
36 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978661
|
Emma Safety Footwear
MM52054037 |
37 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988661
|
Emma Safety Footwear
MM52054038 |
38 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998661
|
Emma Safety Footwear
MM52054039 |
39 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908671
|
Emma Safety Footwear
MM52054040 |
40 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15918671
|
Emma Safety Footwear
MM52054041 |
41 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15928671
|
Emma Safety Footwear
MM52054042 |
42 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938671
|
Emma Safety Footwear
MM52054043 |
43 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15948671
|
Emma Safety Footwear
MM52054044 |
44 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958671
|
Emma Safety Footwear
MM52054045 |
45 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968671
|
Emma Safety Footwear
MM52054046 |
46 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978671
|
Emma Safety Footwear
MM52054047 |
47 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988671
|
Emma Safety Footwear
MM52054048 |
48 |
115.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Estructura de microfibra
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
CAS | |
Microfibra |