missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase II Inhibitor IV, MedChemExpress

Código de producto. 16424438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424438 10 mg 10 miligramos
16470747 50 mg 50 miligramos
16467157 5 mg 5 miligramos
16435326 100 mg 100 miligramos
16423086 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424438

Marca: Medchem Express HY111378

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Casein Kinase II Inhibitor IV is a potent, ATP-competitive of casein kinase II inhibitor with an IC50 of 9 nM. Casein Kinase II Inhibitor IV ia also a human keratinocytes (NHEK) differentiation inducer.

Casein Kinase II Inhibitor IV is a potent, ATP-competitive of casein kinase II inhibitor with an IC50 of 9 nM. Casein Kinase II Inhibitor IV ia also a human keratinocytes (NHEK) differentiation inducer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Casein Kinase II Inhibitor IV
CAS 863598-09-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (77.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CCCC1=CC=CC(N2C=CC3=CN=C(NC4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4)N=C32)=C1
Peso molecular (g/mol) 429.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.