Learn More
3M™ Kit rápido de proteína de anacardo L25CHW
Diseñado para la detección de la presencia de proteínas de anacardo en agua de enjuague final limpia (CIP), muestras de hisopos ambientales, ingredientes alimentarios y productos alimentarios procesados.
Marca: 3M™ 7100151336
Detalles adicionales : Peso : 0.02900kg
Descripción
- Resultados visibles a 11 ± 1 minuto después de la aplicación de la muestra.
- Cartuchos de prueba de flujo lateral inmunocromatográfico rápidos y cualitativos diseñados para la detección de proteínas alimentarias alergénicas.
- Diseñados para detectar proteínas de alérgenos procesadas y no procesadas.
- La prueba puede alojar muestras de agua de enjuague ambiental, agua de enjuague CIP y alimentos.
Especificaciones
Prueba | |
Alérgeno | |
25/caja |