Learn More
Abnova™ CASP10 (Human) Recombinant Protein
Human CASP10 partial ORF ( NP_116756.2, 19 a.a. - 187 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_116756.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 843 |
Nombre | caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013725
|
Abnova™
H00000843-Q02.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023725
|
Abnova™
H00000843-Q02.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: SFREKLLIIDSNLGVQDVENLKFLCIGLVPNKKLEKSSSASDVFEHLLAEDLLSEEDPFFLAELLYIIRQKKLLQHLNCTKEEVERLLPTRQRVSLFRNLLYELSEGIDSENLKDMIFLLKDSLPKTEMTSLSFLAFLEKQGKIDEDNLTCLEDLCKTVVPKLLRNIEK
Especificaciones
NP_116756.2 | |
caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ALPS2, FLICE2, MCH4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
843 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CASP10 | |
GST |