Especificaciones
CAS | 178603-78-6 |
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
Formato | Polvo |
Fórmula molecular | C24H33ClN4O8 |
Número MDL | MFCD00237124 |
Clave InChI | UOUBHJRCKHLGFB-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(C)C(NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl |
Nombre IUPAC | 5-chloro-3-(2-{2-[2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido}propanamido)-4-oxopentanoic acid |
Cantidad | 5 mg |
Peso molecular (g/mol) | 541.00 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Caspase-1 Inhibitor II >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido