Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de caspasa-7 I, fluorogénico
Código de producto. 15497899
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
0,5mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Código de producto. 15497899
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66513.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco a blanquecino
Formulario Liofilizado
Tipo de sustrato Sustrato Caspase
Peso molecular 1327,31
Requisitos de almacenamiento De -30° a -10 °C
Cantidad de sustrato 0,5mg