Learn More
Cytiva Cassette
Con capacidad para un máximo de 15 tubos
Marca:  Cytiva 28-9564-04
Código de producto. 11939155
  • 159.00€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Con capacidad para un máximo de 15 tubos. Paquete de dos unidades. Para su uso con el Recolector de fracciones F9-C y para ÅKTA Avant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ÄKTA Avant
ÄKTA Avant
Cassette
30/pack
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Cassette > Para su uso con tubos de 15 ml