Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
281.00€ - 341.00€
Especificaciones
Cierre incluido
Tipo de empaquetado Pack suelto (tapas)
Cantidad 1000/caja
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra delantera
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16324126
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851738BE
Beige
281.00€
paquete de 1000
16334126
Ver documentos
Epredia™
B851738BL
Azul
281.00€
paquete de 1000
16344126
Ver documentos
Epredia™
B851738GN
Verde
281.00€
paquete de 1000
16354126
Ver documentos
Epredia™
B851738GY
Gris
281.00€
paquete de 1000
16364126
Ver documentos
Epredia™
B851738LA
Lavanda
281.00€
paquete de 1000
16374126
Ver documentos
Epredia™
B851738LG
Verde claro
281.00€
paquete de 1000
16384126
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851738LI
Lila
281.00€
paquete de 1000
16394126
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851738OR
Naranja
281.00€
paquete de 1000
16304136
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851738PK
Rosa
341.00€
paquete de 1000
16314136
Ver documentos
Epredia™
B851738TN
Canela
284.00€
paquete de 1000
16324136
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851738WH
Blanco
281.00€
paquete de 1000
16334136
Ver documentos
Epredia™
B851738YW
Amarillo
281.00€
paquete de 1000
Descripción
Descripción
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Especificaciones
Especificaciones
1000/caja
Tapa no acoplada, bisagra delantera
Cassette II con tapas del mismo color
Pack suelto (tapas)
Cuadrados pequeños