Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes in Tube Packs
Biopsy Cassettes are ideal for small tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
131.00€ - 187.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Sí |
---|---|
Cantidad | 750/Paq. |
Tipo de poro | Cuadrados pequeños |
Tipo de tapón | Tapa no acoplada, bisagra delantera |
Compatible con PrintMate | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16244322
|
Epredia™
B851730BL |
Azul |
187.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16344066
|
Epredia™
B851730GN |
Verde |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16354066
|
Epredia™
B851730GY |
Gris |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16364066
|
Epredia™
B851730LA |
Lavanda |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16374066
|
Epredia™
B851730LG |
Verde claro |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16384066
|
Epredia™
B851730LI |
Lila |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16394066
|
Epredia™
B851730OR |
Naranja |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16304076
|
Epredia™
B851730PK |
Rosa |
144.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16324076
|
Epredia™
B851730WH |
Blanco |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16334076
|
Epredia™
B851730YW |
Amarillo |
137.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16314076
|
Epredia™
B851730TN |
Canela |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Especificaciones
Sí | |
Cuadrados pequeños | |
Sí |
750/Paq. | |
Tapa no acoplada, bisagra delantera | |
Casete para biopsia Cassette II |