Learn More
Epredia™ Casetes ranurados para tejido Cassette II en paquetes de tubos
Código de producto. 16324056 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
16324056 Azul paquete de 750
16314056 Beige paquete de 750
16334056 Verde paquete de 750
16344056 Gris paquete de 750
16354056 Lavanda paquete de 750
16364056 Verde claro paquete de 750
16374056 Lila paquete de 750
16384056 Naranja paquete de 750
16394056 Rosa paquete de 750
16304066 Canela paquete de 750
16314066 Blanco paquete de 750
16324066 Amarillo paquete de 750
12 options
Código de producto. 16324056
Marca: Epredia™ B851729BL
Los casetes ranurados son perfectos para las muestras de tejido rutinarias. Son compatibles con las impresoras de casetes Epredia PrintMate™, cuentan con una bisagra de tapa en el borde frontal y las tapas van en paquetes sueltos, las cuales están disponibles en 12 colores diferentes.
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Ranuras
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete para biopsia Cassette II