Learn More
Bochem™ Bastidor de hierro fundido en forma de H completo
Código de producto. 10152551
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
Altura (métrico):
800 mm
Peso (métrico):
6,5 kg
Incluye:
Varillas de aluminio de 12 mm de diámetro y nueces de sujeción
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10152551
Marca: Bochem™ 5641
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye marco completo. El bastidor de hierro fundido en forma de H completo BOCHEM™ incluye varillas de aluminio y nueces de sujeción.
  • Incluye varillas de aluminio y nueces de sujeción
  • El hierro fundido está barnizado en verde
Especificaciones
Material Hierro fundido
Altura (métrico) 800 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Incluye Varillas de aluminio de 12 mm de diámetro y nueces de sujeción
Tipo de producto Bastidor en forma de H completo
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 6,5 kg