Learn More
Fisherbrand™ Base de dispersión
Fabricado en hierro fundido y pintado de azul acrílico.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.10520kg
Descripción
- Con orificio de varilla central roscado de 10 mm
- Con patas de caucho
- 100 mm desde el centro de la varilla al centro de la pata
Especificaciones
Hierro fundido | |
Base de dispersión de trípode | |
1 unidad |
100 mm desde el centro de la varilla al centro del pie | |
Azul |