Learn More
R&L Enterprises™ Bases de dispersión para trípode de hierro fundido
Opción excelente para sujetar los soportes de retorta en el laboratorio. La base de soporte de retorta en forma de trípode de R&L Enterprises™ está hecha de hierro fundido.
24.55€ - 41.00€
Spezifikation
Material | Hierro fundido |
---|---|
Incluye | Con patas de caucho |
Tipo de producto | Base de dispersión de trípode |
Color | Azul |
Produktcode | Marke | Admite | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Admite | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12338139
|
R&L Enterprises™
3025/3 |
Centro de la varilla: 135mm |
24.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12916806
|
R&L Enterprises™
3025/4 |
Centro de la varilla: 175mm |
41.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
- Pintado de azul
- Con patas de caucho
- El orificio de la varilla central está roscado
- Sin varilla
Spezifikation
Hierro fundido | |
Con patas de caucho | |
Base de dispersión de trípode | |
Azul |