Learn More
Brady™ Ruedas para su uso con un centro de absorbentes SPC
Código de producto. 10105884
Click to view available options
:
Diámetro: 7 in
Código de producto. 10105884
Marca: Brady™ 813900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Añada ruedas a su centro de absorbentes SPC para que sea portátil (para su uso con una o dos unidades).
  • Juego de 5 ruedas
  • Ø 7 cm
  • Para su uso con un centro de absorbentes SPC: unidad sencilla o doble
Especificaciones
Tipo Kits de SPC
Cantidad de embalaje 5 paquete
Peso (métrico) 2722 g