Learn More
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11419452
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419452
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11419452
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10164.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Catechol is used as a developer for photographic films, dyes and an intermediate for antioxidants in rubber and lubricating oils. It is used in polymerization inhibitors and in pharmaceuticals. It is a building block in organic synthesis and involved in the preparation of flavors and fragrances. It is used as a replacement for sandalwood oil, which is prepared from catechol through guaiacol and camphor. Further, it is a precursor for the preparation of vanillin from guaiacol, which is obtained by methylation reaction with catechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El catecol se utiliza como revelador de películas fotográficas, en colorantes y como intermedio para antioxidantes de aceites de caucho y lubricantes. También se usa en inhibidores de la polimerización y en productos farmacéuticos. Es un compuesto básico en síntesis orgánica y está involucrado en la preparación de saborizantes y fragancias. Sirve de sustituto del aceite de sándalo, que se prepara a partir de catecol a través de guaiacol y alcanfor. Además, actúa como precursor en la preparación de la vanillina de guaiacol, que se obtiene por la reacción de metilación con catechol.
Solubilidad
Soluble en agua, piridina, cloroformo, benceno, tetracloruro de carbono, éter y acetato.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, aluminio, bases, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-80-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002188
Clave InChI YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
Nombre IUPAC benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Specifica
Nombre del producto químico o material Catechol
Punto de fusión 104°C to 107°C
Densidad 1.37
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Aromatic
Cantidad 1000 g
Número UN UN2811
Beilstein 471401
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7999
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine,chloroform,benzene,carbon tetrachloride,ether and acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10214530 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2023 Catalog NumberA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Número de lote10241854 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/07/2022 Catalog NumberA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Número de lote10156746 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Número de lote10180053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Número de lote10217623 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato