Learn More
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11954671
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954671
10 kg, Tambor de fibra
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Código de producto. 11954671
Marca: Thermo Scientific Acros 158980100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-80-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002188
Clave InChI YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
Nombre IUPAC benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol
Punto de fusión 103.0°C to 106.0°C
Color De marrón-gris a blanco
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 131°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de fibra
Cantidad 10 kg
Índice Merck 15,8111
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, and pyridine and aqueous solutions
Viscosidad 2.38 mm2/s (110°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Escamas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Catechol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >