Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la catepsina B
Código de producto. 15486849
Click to view available options
Cantidad:
5mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 15486849
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65347.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Un inhibidor de la catepsina B
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor de la catepsina B
CAS 134448-10-5
Fórmula molecular C18H29N3O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 383,44g/mol
Sinónimo CA-074; [L-3-trans-(propilcarbamoil)oxirano-2-carbonil]-L-isoleucil-L-prolina
Solubilidad Soluble en metanol a 1 mg/ml; también soluble en DMSO o etanol
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Clave InChI ZEZGJKSEBRELAS-KSFNBINOSA-N
SMILES CCCNC(=O)[C@H]1OC1C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S,3S)-3-methyl-2-{[(3S)-3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 383.45