Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (IV) de la catepsina B
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Descripción
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Análogo permeable a las células de CA-074 que actúa como un inhibidor irreversible de la catepsina B intracelular
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 10 mg |
Descripción | Blanco |
Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Análogo permeable a las células de CA-074 que actúa como un inhibidor irreversible de la catepsina B intracelular |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 397,46g/mol |
Solubilidad | Soluble en DMSO |
Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
Formulario | Polvo |
Clave InChI | XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (IV) de la catepsina B >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido