missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cathepsin K Antibody (CTSK/2792), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-79890CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cathepsin K Monoclonal antibody specifically detects Cathepsin K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
Especificaciones
| Cathepsin K | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD | |
| Recombinant fragment of human Cathepsin K protein (around aa 163-274) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P43235) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1513 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| CTSK/2792 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido