Learn More
Applied Biosystems™ Recipiente del tampón de cátodo (CBC) serie 3500
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
El recipiente del tampón de cátodo (CBC) contiene un tampón de desplazamiento 1x para apoyar todas las aplicaciones de electroforesis en los analizadores genéticos Applied Biosystems® serie 3500.
Información de órdenes
4/pack
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 4 packs de contenedor de tampón de cátodo. Guarde el contenedor de tampón cátodo entre 2 y 8 °C hasta que esté listo para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500xL Dx, analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 |
| Tipo | Recipiente del tampón de cátodo |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 4 pack |