Learn More
Brady™ Etiquetas de precaución
Código de producto. p-8001412
Change view
Click to view available options
Mensaje:
Condenación
FUERA DE SERVICIO
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
No abrir
No cerrar
No cortar la electricidad
No iniciar
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación
No poner en marchar, mantenimiento en curso
No tocar
No utilizar
Obligación gen.
PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN
PELIGRO, NO TOCAR
PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO
PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR
Prohibido abrir la válvula
Prohibido cerrar la válvula
Prohibido enganchar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
110 mm
Anchura (métrico):
100 mm
110 mm
50 mm
160 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Mensaje Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11746815 Condenación 110 mm 50 mm 1 paquete
11726835 PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA 50 mm 100 mm 1 paquete
11716835 PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO 50 mm 110 mm 1 paquete
11736835 PELIGRO, NO TOCAR 50 mm 110 mm 1 paquete
11796815 Prohibido enganchar 50 mm 110 mm 1 paquete
11716825 Prohibido abrir la válvula 50 mm 110 mm 1 paquete
11746825 No cerrar 50 mm 110 mm 1 paquete
11776815 Prohibido cerrar la válvula 110 mm 50 mm 1 paquete
11756815 No cortar la electricidad 110 mm 50 mm 1 paquete
11726825 No abrir 50 mm 110 mm 1 paquete
11786815 No poner en marchar, mantenimiento en curso 110 mm 50 mm 1 paquete
11786825 No iniciar 50 mm 100 mm 1 paquete
11766825 No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación 50 mm 110 mm 1 paquete
11776825 Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: 50 mm 110 mm 1 paquete
11706825 Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: 50 mm 110 mm 1 paquete
11766815 No tocar 110 mm 50 mm 1 paquete
11766835 Obligación gen. 50 mm 110 mm 1 paquete
11736825 No utilizar 50 mm 110 mm 1 paquete
11746835 Obligación gen. 75 mm 160 mm 1 paquete
11706835 PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO 50 mm 110 mm 1 paquete
11796825 FUERA DE SERVICIO 50 mm 110 mm 1 paquete
11706845 PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN - 75 mm 1 paquete
11796835 PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR - 75 mm 1 paquete
11776835 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50 mm 110 mm 1 paquete
11756835 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 75 mm 160 mm 1 paquete
25 options
Código de producto. 11746815
Marca: Brady™ 225238
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Etiquetas sin adhesivo de seguridad
  • Sin adhesivo de bloqueo/etiquetado
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Tipo Etiqueta de condenación
Alternate Part Number TAG-VIERGE FR-50X110MM
Color Red on White
Material Poliéster
Mensaje Condenación
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 4.33 in.
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 110 mm
Longitud (imperial) 4.3 in.
Grosor 0.249 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +100°C
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Anchura (imperial) 1.97 in.
Anchura (métrico) 50 mm
Diámetro del orificio (métrico) 7 mm
Tipo de etiqueta Condenación