Learn More
CAY10603, MedChemExpress
MedChemExpress CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM; CAY10603 (BML-281) also inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, HDAC10, with IC50s of 271, 252, 0.42, 6851, 90.7 nM.
Marca: Medchem Express HY-18613
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pMEspecificaciones
CAY10603 | |
1045792-66-2 | |
1 mg | |
C22H30N4O6 | |
BML-281 | |
O=C(OC(C)(C)C)NC1=CC=C(C2=CC(C(NCCCCCCC(NO)=O)=O)=NO2)C=C1 | |
446.5 | |
Research |
Solid | |
Light Nude | |
Research | |
Cancer-programmed cell death | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) | |
446.5 | |
95.39% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.