Learn More
STEMCELL Technologies CAY10603
Epigenetic modifier; Inhibits histone deacetylase (HDAC) 6
Marca: STEMCELL Technologies 73582
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CAY10603 is a selective and potent inhibitor of histone deacetylase 6 (HDAC6; IC50 = 0.002 nM; Kozikowski et al.) HDAC6 deacetylates lysine residues on the N-terminal part of histones
- HDAC6 is also known to regulate heat shock protein 90 (hsp90) via hyperacetylation (Rao et al.)
- Inhibits growth of several pancreatic cancer cell lines (IC50 = 0.1 - 1 μM) and SCCOHT, an ovarian cancer cell line (Kozikowski et al.; Wang et al.)
Especificaciones
1045792-66-2 | |
1 mg | |
≥95% |
HDAC6 inhibitor | |
C22H30N4O6 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.