missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBLC Monoclonal Antibody (OTI3B4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17543062
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17543062 30 μL 30 microlitros
17523062 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17543062

Marca: Origene Technologies TA505071S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CBLC Monoclonal antibody specifically detects CBLC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CBLC
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZBED1
N.º de referencia del gen O96006
Alias de gen 2310076I21Rik; 2310079L19Rik; Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c; Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transforming sequence c; Casitas B-lineage lymphoma c; Cbl proto-oncogene C; Cbl proto-oncogene C, E3 ubiquitin protein ligase; Cbl proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase C; Cbl3; CBL-3; CBLC; CBL-SL; E3 ubiquitin-protein ligase CBL-C; RING finger protein 57; RING-type E3 ubiquitin transferase CBL-C; RNF57; SH3-binding protein CBL-3; SH3-binding protein CBL-C; signal transduction protein CBL-C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZBED1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.